Learn More
Sulfur Set for ASTM D5453 - S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μL in Toluene, VHG™
Click to view available options
Quantité:
6 x 2 mL
Conditionnement:
12mL
Description
Sulfur Set for ASTM D5453 - S @ 0, 100, 250, 500, 750, 1000 ng/μL in Toluene
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfur |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | S |
| Formule InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nom IUPAC | sulfur |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 32.065 |
| Afficher plus |