Learn More
Sartorius™ Filtres en microfibre de verre blanc de grade 13440 sans liant
Marque:  Sartorius™ 13440-130------K
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10038020
  • 149.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 05-05-2023
Description
Préfiltre fibre de verre 0,7μm sans liant
• Dosage matières en suspension (MES) selon NF EN 872
• Filtration de milieu de culture
• Température max 220°C
• Débit d'eau moyen par cm2 à 1 bar: 150 m‡/min
• Préfiltre sans liant
Spécification
Spécification
4,1 à 4,4 sec.
92 g/m2
Filtres en microfibre de verre
Microfibre de verre
Non stérile
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres
Lot de 50
0,44 mm
130 mm
Autoclavables
Blanc
Disque
0,7 μm
4,1 à 4,4 sec.
13440
500deg;C
Filtre sans liant