Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Fabriqués en verre borosilicaté transparent de type 1 classe A, ces inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm HPLC ou GC disposent d’une plage de volumes utilisables de 350 μl à 850 μl.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-643
25.09 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Description
Les inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm Thermo Scientific™ National sont fabriqués en verre borosilicaté transparent de type 1 classe A et disponibles en deux configurations pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques GC ou HPLC. Plage de volumes utilisables : 350 μl à 850 μl. [Bullet] Les inserts coniques offrent un volume résiduel faible inférieur à 8 μl.
- Dia. ext. nominal de 6 ou 8 mm pour s’adapter aux flacons de 4 ml 15 × 45
- Les inserts désactivés sont silanisés NSC
Spécification
Insert conique 350 µl | |
Transparent | |
Verre | |
Insert conique en verre, à point tiré | |
Conique, à point tiré | |
40 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
300 μl |
6 mm | |
6 mm | |
375 μl | |
< 8 μl | |
375 μl | |
100 | |
Insert pour flacons d’échantillonnage automatique | |
15 flacons de 4 ml de 15x45 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.