Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 13-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™
643.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Silicone/PTFE | |
13 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis |
Bleu, blanc | |
PP | |
HPLC | |
1,5 mm |