Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
Marque: Keystone Cleanroom Products TUBT2A40
Informations supplémentaires : Poids : 22.22990kg
Description
- La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
- Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
1422A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Stérilisation à la vapeur | |
HDPE | |
500 pi | |
40 in |
Autoclavable | |
Blanc | |
Thermoscelleuse | |
500 pi x 40 po | |
152 m | |
101,6 cm |