Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™ avec bouchon auto-scellant et indicateur de vapeur
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture auto-scellant pratique et robuste.
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A2424SS
Detalles adicionales : Poids : 7.71470kg
Descripción
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Le bouchon auto-scellant est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Especificaciones
Autoclavable | |
COC | |
Blanc | |
HDPE | |
50 | |
250 | |
24 in | |
24 in | |
15,5 in |
46955 mL | |
Bouchon adhésif | |
Stérilisation à la vapeur | |
250 | |
Oui | |
24 x 24 in | |
61 cm | |
61 cm | |
39,5 cm |