Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
1422A Tyvek™ Autoclave Bags with drawstring closure create a superior microbial barrier
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A3036
Informations supplémentaires : Poids : 13.15790kg
Description
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Fermé via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable
- Élimine la nécessité de couper le matériau ou d’éliminer l’adhésif pour autoclave produisant des particules
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
Spécification
1422 A Tyvek™ | |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
HDPE | |
30 x 36 in |
Autoclavable | |
Fermeture par cordon | |
Stérilisation à la vapeur | |
250/paquet |