Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase Kel-F, calibre 15, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6 / boîte
Code nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
15 g
Conditionnement:
6 pièces
Description
Fiche technique
- Jauge – Jauge 15
- Type de pointe – 5 ou AS
- Longueur de l’aiguille – 0,75 inch (19,1 mm)
- Autoclavable – Oui
- Stérilisable au gaz – Oui
- Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
- Moyeu – Kel-F
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 15 g |
| Type de produit | Aiguilles à embase Kel-F |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Aiguille à embase Kel-F, calibre 15, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6 / boîte >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu