Learn More
17-(allylamino)-17-déméthoxygeldanamycine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438539
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
100mg
200mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15438539 100 mg 100mg
15428539 25 mg 25mg
15408539 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15438539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66960.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Possède une activité anti-tumorale
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG) inhibits heat shock protein 90 (Hsp90), the expression of heat shock factor-1, and the activity of oncogenic proteins such as N-ras, Ki-ras, c-Akt, and p185erB2. In addition to its anti-tumor effects, 17-AAG also induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le DMSO à 150 mg/ml ; soluble dans l’éthanol à 5 mg/ml. Très peu soluble dans l’eau
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75747-14-7
Formule moléculaire C31H43N3O8
Poids moléculaire (g/mol) 585.698
Numéro MDL MFCD04973892
Clé InChI AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Synonyme 17-aag
CID PubChem 133688938
Nom IUPAC [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11-diméthoxy-3,7,9,15-tétraméthyl-16,20,22-trioxo-21-(prop-2-énylamino)-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
SMILES CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Point de fusion 207°C to 209°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Poids de la formule 585.69
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide