Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température 1 canal 174T
L’enregistreur de données de température 1 canal 174T est idéal pour la surveillance continue des températures de stockage.
Marque:  Testo™ 0572 1767
667.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11331384
  • 733.70€ / 1 pièce
Description
  • Le mini enregistreur de données pour la température, Testo 174T, est idéal pour les transports qui l’accompagnent.
  • Placé simplement à proximité des marchandises, p. ex. dans des récipients et des chambres réfrigérées, l’enregistreur de données surveille la température en continu, en toute sécurité et de façon discrète.
  • Le logiciel gratuit ComSoft Testo 174 permet une programmation rapide de l’enregistreur de données et une analyse aisée.
  • Le logiciel Testo (Comsoft) est uniquement disponible sur PC et non sur MAC.
  • Caractéristiques du Testo 174T
    • Enregistreur de données de température monocanal
    • Affiche la mesure actuelle, les valeurs max/min, les valeurs limites programmées et la durée de vie de la batterie en jours
    • Haute intégrité des données, même avec une batterie vide
    • Grande mémoire de données de mesure
    • Étanche conformément à la norme IP65
    • Compacte et robuste
Spécification
Spécification
2 lithium (CR2032)
0,1°C
60 x 38 x 18,5 mm
±0,5°C (-30°C à +70°C)
-30°C à +70°C
Nom du produit
Testo™ Enregistreur de données de température 1 canal 174T > Enregistreur de données de température ; Température de fonctionnement :-30°C à +70°C