Learn More
Bochem™ Coupelles d’évaporation à fond de contact en acier inox 18/10
Marque:  Bochem™ 8563
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10271111
  • 77.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Plat
Acier inoxydable
Capsule d’évaporation
140 mm
1 000 ml
Rond
75 mm