Learn More
Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10
Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000. L’aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10 Bochem™ est fabriquée en acier inoxydable.
Marque:  Bochem™ 12005
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11835091
  • 53.60€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
  • Type 1 : chas
  • Type 2 : aiguille
  • Type 3 : lancette
  • Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000
  • Fabriqués en acier inox
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/10)
Lancet
10/sachet.
100 mm
Support de lancette de type 3 KOLLE 12000