Learn More
Bochem™ Micro-spatules à double extrémité en acier inoxydable 18/10
En acier inox. Les micro-spatules à double extrémité en acier inox 18/10 Bochem™ sont polyvalentes.
Marque: Bochem™ 3018
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Double extrémité
- Acier inox
- Autoclavables
- Droit
Spécification
1 de chaque | |
Droit | |
Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations | |
4 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
150 x 4 mm | |
150 mm |
Autoclavable | |
Micro-spatule à double extrémité | |
40 mm | |
4 mm | |
2mm | |
Acier inoxydable (18/10) |