Learn More
Bochem™ Micro-spatules à double extrémité en acier inoxydable 18/10
En acier inox. Les micro-spatules à double extrémité en acier inox 18/10 Bochem™ sont polyvalentes.
Marque:  Bochem™ 3025
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10548272
  • 5.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • Double extrémité
  • Acier inox
  • Autoclavables
  • Droit
Spécification
Spécification
1 de chaque
Droit
Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations
6 mm
Acier inoxydable (18/10)
150 x 6 mm
150 mm
Autoclavable
Micro-spatule à double extrémité
40 mm
6 mm
2mm
Acier inoxydable (18/10)