Learn More
Bochem™ Double spatule en acier inox 18/10, extrémités rondes / courbées, type 1
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La double spatule en acier inox 18/10 Bochem™ a plusieurs usages en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 3182
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10028300
  • 3.80€ / 1 pièce
Expédition estimée
07-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Double spatule
  • En acier inox 18 / 10
Spécification
Spécification
1Chaque
12mm
5mm
Acier inox 18/10
Double spatule
5mm
Extrémités rondes / pliées, type 1
210mm