Learn More
Bochem™ Forceps, à pointe émoussée en acier inox 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les forceps en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions dans le laboratoire.
8.95€ - 181.00€
Spécification
Type de pointe | Arrondi |
---|---|
Matériau | Acier inox, 18/10 |
Type de produit | Forceps |
Quantité (nbre par cas) | 1/boîte |
Type | Forceps |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10579661
|
Bochem™
1000 |
105 mm |
8.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10455641
|
Bochem™
1001 |
115 mm |
9.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10169920
|
Bochem™
1002 |
130 mm |
10.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10393551
|
Bochem™
1003 |
145 mm |
10.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10663341
|
Bochem™
1004 |
160 mm |
10.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10768721
|
Bochem™
1005 |
200 mm |
17.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758531
|
Bochem™
1006 |
250 mm |
19.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10383601
|
Bochem™
1007 |
300 mm |
23.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11845121
|
Bochem™
1005-10 |
200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Acier inoxydable
- Différentes longueurs
Spécification
Arrondi | |
Forceps | |
Forceps |
Acier inox, 18/10 | |
1/boîte |