Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
En acier inox 18 / 10
Marque:  Bochem™ 3403
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10248800
  • 7.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2024
Description
  • La cuillère est disponible en trois types différents
  • Autoclavables
  • En acier inox 18/10
  • Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Spécification
Spécification
1 de chaque
Cuiller poly
30 mm
Acier inoxydable (18/10)
250 x 13 mm
250 mm
Autoclavable
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
13 mm
5mm
Acier inoxydable (18/10)