Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
En acier inox 18 / 10
Marque: Bochem™ 3404
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- La cuillère est disponible en trois types différents
- Autoclavables
- En acier inox 18/10
- Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Spécification
1 de chaque | |
Cuiller poly | |
30 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
300 x 13 mm | |
300 mm |
Autoclavable | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
13 mm | |
5mm | |
Acier inoxydable (18/10) |