Learn More
Bochem™ Cuillères Poly en acier inoxydable 18/10
En acier inox 18 / 10
Brand: Bochem™ 3413
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
- La cuillère est disponible en trois types différents
- Autoclavables
- En acier inox 18/10
- Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications
Specifications
1 de chaque | |
Cuiller poly | |
35 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
400 x 20 mm | |
400 mm |
Autoclavable | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
20 mm | |
8mm | |
Acier inoxydable (18/10) |