Learn More
Bochem™ Agitateurs à hélice en acier inox avec 4 lames fixes 18/10
24.20€ - 29.65€
Spécification
Diamètre (métrique) | 50 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
À utiliser avec (application) | Idéal pour l’homogénéisation et la mise en suspension |
Comprend | Lames 4 Fix |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10336341
|
Bochem™
9004 |
300 mm |
24.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10192791
|
Bochem™
9005 |
400 mm |
29.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
50 mm | |
Idéal pour l’homogénéisation et la mise en suspension | |
1 de chaque |
8 mm | |
Lames 4 Fix | |
Agitateur à hélice |