Learn More
Bochem™ Agitateurs à hélice en acier inoxydable avec 4 lames verticales 18/10
Pour le mélange Les agitateurs à hélice en acier inoxydable 18/10 BOCHEM™ avec 4 lames verticales ont un régime moyen.
Marque:  Bochem™ 9054
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10346001
  • 28.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • Régime moyen
  • Mélange de milieux à viscosité faible et moyenne
  • Débit radial
  • Lames verticales
  • Acier inox 18/10
Spécification
Spécification
50 mm
4 lames verticales
1par unité
Acier inox (18/10)
8 mm
400 mm
Agitateur à hélice