Learn More
Bochem™ Tige en acier inoxydable 18/10
Soutenez la base M10 avec le socle de support en acier inox ™18 / 10 Bochem.
45.05€ - 60.25€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Diamètre (métrique) de la tige | 12 mm |
Comprend | Filetage M10 |
Type de produit | Tige en acier inoxydable |
Diamètre du filetage | M10 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10730052
|
Bochem™
5110 |
500 mm |
45.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10465641
|
Bochem™
5111 |
600 mm |
47.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10519091
|
Bochem™
5112 |
750 mm |
60.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox 18/10
- Avec filetage M10
- Tige pour socle de support
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Filetage M10 | |
M10 | |
1 de chaque |
12 mm | |
Tige en acier inoxydable | |
Pour socles de support M10 |