Learn More
Bochem™ Récipients pour pansements en acier 18/10 avec couvercle
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
400 ml
700 ml
1200 ml
Capacité (métrique) 400 ml
Comprend Couvercle
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1Chaque
Type Cuve
Diamètre (métrique) externe 85 mm
Matériau du bouchon Acier inoxydable
Type de bouchon Couvercle
Hauteur (métrique) 85 mm
Forme Rond