Learn More
18-Crown-6, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120023 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15640870 5 g Flacon en verre 5g
15620870 10 g Flacon poly 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15640870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 076735G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 17455-13-9
Formule moléculaire C12H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Numéro MDL MFCD00005113
Clé InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
CID PubChem 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nom IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 18-Crown-6
Point de fusion 42°C to 45°C
Couleur Incolore
Point d’éclair >113°C (>235.4°F)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1619616
Poids de la formule 264.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)