Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
672.00€ - 1439.64€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
À utiliser avec (application) | Espace supérieur |
Quantité | 1000 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11895000
|
Fisherbrand™
|
Silicone/aluminium | Argent, Blanc | 1,3 mm |
1090.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11787607
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Argent | 1,6 mm |
672.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11778256
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Argent | 1,3 mm |
1090.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11865000
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu transparent, Blanc, Argent | 1,3 mm |
1090.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11853912
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Argent | 1,5 mm |
1439.64€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11713027
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Argent | 1,5 mm |
1085.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 18 mm
- Magnétique
- Joint à vis universel
- Argent
- Orifice central
- Taraud de précision
- Septum assemblé
Spécification
18 mm | |
Espace supérieur | |
Bouchon à vis |
Acier | |
1000 |