Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
32.25€ - 815.00€
Spécification
Matériau | en PP |
---|---|
À utiliser avec (application) | Espace supérieur |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11835010
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu transparent, blanc, Noir | 1,7 mm |
815.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11899040
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Noir | 1,6 mm |
341.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16368377
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Noir | 2 mm |
314.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12686755
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Noir | 1,5 mm |
580.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12900961
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Noir | 2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- 18 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
Spécification
en PP | |
Espace supérieur | |
100 | |
Bouchon à vis |