Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane est utilisé pour lier des films de poly(tétrafluoroéthylène) aux plaquettes de silicone. Il est également utilisé dans les revêtements anti-reflets, anti-adhésifs et anti-salissures du sol.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorodécyltriéthoxysilane est utilisé pour lier des films de poly(tétrafluoroéthylène) aux plaquettes de silicone. Il est également utilisé dans les revêtements anti-reflets, anti-adhésifs et anti-salissures du sol.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol et le tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 103°C to 106°C (3mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane |
| Quantité | 1 g |
| Formule linéaire | CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3 |
| Numéro UN | UN1760 |
| Point d’éclair | 100°C (212°F) |
| Informations sur la solubilité | Miscible with ethanol and tetrahydrofuran. |
| Poids de la formule | 610.38 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Indice de réfraction | 1.342 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.