Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480478
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11480478
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24620.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51851-37-7 | C14H19F13O3Si | 510.367 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltriéthoxysilane est utilisé comme composant actif des matériaux ORMOCER, sous forme de revêtement, (céramique organiquement modifiée) modifiés en présence de fluor. Il s’agit d’un polymère à base de fluorure ayant une faible tension superficielle, ce qui renforce son potentiel anti-adhésif pour les substances polaires et apolaires. Sa propriété de mouillage agit en repoussant la solution électrolytique aqueuse des substrats métalliques, protégeant ainsi le substrat métallique de la corrosion. Il est utilisé dans la modification de surface des nanoparticules de verre.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51851-37-7
Formule moléculaire C14H19F13O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 510.367
Numéro MDL MFCD00042333
Clé InChI AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
CID PubChem 103991
Nom IUPAC Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane
SMILES CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 220°C
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Point de fusion <-38°C
Quantité 5 g
Formule linéaire CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Point d’éclair 97°C (206°F)
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 510.37
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.345
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.333