Learn More
1H-Imidazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
3034-50-2
C4H4N2O
96.089
MFCD00173726
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
76428
1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
C1=C(NC=N1)C=O
3034-50-2
C4H4N2O
96.089
MFCD00173726
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
76428
1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
C1=C(NC=N1)C=O
Nom chimique ou matériau 1H-imidazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 97%