Learn More
1H-indazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-indazole est utilisé dans la synthèse organique et peut réagir avec le chlorure de butyryle et le 1-butyryl-1H-indazole. Il est également utilisé dans la synthèse de plusieurs inhibiteurs de petites molécules dans le cadre de traitements potentiels contre le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le 1H-indazole est utilisé dans la synthèse organique et peut réagir avec le chlorure de butyryle et le 1-butyryl-1H-indazole. Il est également utilisé dans la synthèse de plusieurs inhibiteurs de petites molécules dans le cadre de traitements potentiels contre le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1H-Indazole |
Point de fusion | 146°C to 149°C |
Point d’ébullition | 270°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 109676 |
Merck Index | 14,4936 |
Informations sur la solubilité | Soluble in hot water. |
Poids de la formule | 118.14 |
Pourcentage de pureté | 99% |