Learn More
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Description
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nortetrazepam |
| CAS | 10379-11-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Nortetrazepam |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H15 Cl N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2 H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1 S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8 H,1-3,5,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1 |
| Nom IUPAC | 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Afficher plus |