missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse Lambda Light Chain Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 30229633 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30229633 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30229633 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB7550IR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Lambda Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lambda Light Chain
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Espèces hôtes Goat
Immunogène Mouse Lambda Light Chain
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Identification génétique (Entrez) 3537
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.