Learn More
l-Nicotine, 100mg/ml in Methanol, Lipomed
Code produit. 30461004
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 30461004
Marque: Lipomed LPMNIC756FB100LM
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
l-Nicotine, 100mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicotine
CAS 54-11-5
Noms d’analytes ou de composants Nicotine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H14 N2
Concentration 100 mg/mL
Synonyme Nicotine, (-)-Nicotine, (-)-(S)-Nicotine, (-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine, Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI), Nicotine (8 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nom IUPAC 3-[(2 S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 162.1157 g/mol