Learn More
Abnova™ Sonde FISH 1p36/1q25
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FG0206.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16003335
  • 1475.00€ / 100µL
Expédition estimée: 13-05-2024
Spécification
Stocker à 4°C dans l’obscurité
Hybridation fluorescente in situ (cellule)
100 μl
Tube
ADN/ARN
Liquide