Learn More
IBA Lifesciences Tampon XT-R 1x - tampon de régénération
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- Le tampon XT-R est un tampon de régénération Strep-Tactin™XT prêt à l’emploi contenant du chlorure de magnésium pour le déplacement compétitif de la biotine à partir de la poche de liaison à la biotine modifiée Strep-Tactin™XT après l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
- Veuillez noter que le tampon XT-R ne convient pas pour le Strep-Tactin™.
Spécification
Spécification
| Description | Ready-to-use |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Protein Purification |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 1 x 250 ml |
| Type de solution | Buffer |
| Formule | Solution |
| Qualité | Biologie moléculaire |
Usage exclusivement réservé à la recherche.