Learn More
Acétate de 2-(1-méthoxy)propyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758338 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10722402
Marque: Thermo Scientific Acros 413900010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-65-6
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00038500
Clé InChI LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
CID PubChem 7946
Nom IUPAC 1-méthoxypropan-2-acétate d’yle
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methoxy)propyl acetate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -87.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 146.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Indice de réfraction 1.4010 to 1.4030
Quantité 1 kg
Numéro UN 1993
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.