Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse thermostatée 2-16KHL
Adaptée à un fonctionnement à basse vitesse (par ex., pour la sédimentation des cellules). La centrifugeuse thermostatée Sigma Laborzentrifugen 2-16KHL est compatible avec divers rotors libres et angulaires.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 10353
Code nomenclature Nacres: NB.81
Informations supplémentaires : Poids : 60.00000kg
Code produit. 13435135
  • 8390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
ulliVersion chauffante/liliSpincontrol Universal/liliTouches éclairées pour le démarrage, l’arrêt et l’ouverture du couvercle/liliPour une sédimentation allant jusqu’à 4 x 100 ml dans les rotors libres ou jusqu’à 20 g dans les rotors angulaires/liliSans entretien/liliPrésélection de la vitesse jusqu’à 15 000 tr/min/liliFonctionnement à faible vitesse à partir de 100 tr/min possible/liliLa reconnaissance du rotor magnétique empêche toute survitesse, reconnaissance active du rotor/liliBol en acier inox/liliInterrupteur de détection de déséquilibre/liliPas besoin d’ouvrir le boîtier pour le déverrouillage d’urgence du couvercle/liliOuverture facile du couvercle grâce au support de ressort pneumatique/liliFenêtre dans le couvercle de la centrifugeuse pour un contrôle externe de la vitesse/liliProduit conforme aux réglementations de sécurité nationales et internationales EN 61010-2-020/liliTempérature max. du rotor de plus;40deg; à plus;60deg;C, en fonction du rotor et de la vitesse/li/ul
Spécification
Spécification
EN 61010-2-020
4 x 100 ml
100 à 15 000 tr/min
60 dB
Centrifugeuse thermostatée 2-16KHL
220/240 V, 50/60 Hz
Spincontrol Universal
15 000 tr/min
Centrifugeuse thermostatée 2-16KHL
50 programmes
60 kg (132 lb)
720 W