Learn More
RFK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16805174 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16805174 150 μL 150µL
16815174 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16805174 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 158131AP150UL
 Article restreint
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Riboflavin kinase is an essential enzyme that catalyzes the phosphorylation of riboflavin to form flavin mononucleotide, an obligatory step in vitamin B2 utilization and flavin cofactor synthesis.
Spécification
Antigène RFK
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.17 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression RFK
Numéro d’ordre du gène Q8CFV9, Q969G6
Alias de gène Flavokinase, RFK, riboflavin kinase, RIFK
Symboles de gène(s) Rfk
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RFK Fusion Protein Ag8591
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 499328, 54391, 55312
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG