Learn More
2,2,4-Triméthylpentane ≥99 %, qualité réactif, Honeywell™
Catalog Number p-7120045
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-trimethylpentane
CC(C)CC(C)(C)C
Qualité réactif,≥99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethylpentane
Point de fusion -107°C
Couleur Colorless
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696876
Poids de la formule 114.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Densité 0.692g/mL at 25°C
Point d’ébullition 98°C to 99°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.06
Point d’éclair −12°C (10.4°F)
Température d’allumage 745°F
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquid
Tension de vapeur 41mmHg (21°C)