Learn More
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2’,2’’-nitrilotriéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-68922
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
6976-37-0
C8H19NO5
209.24
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
6976-37-0
C8H19NO5
209.24
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Note relative au nom 98%
Absorbance (0.1M in H2O)
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc à marron
Perte à la dessiccation 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.