Learn More
Acide 2,2-diméthyl-3-buténoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15461099
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15461099
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64067.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10276-09-2
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00196967
Clé InChI SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 139122
Nom IUPAC Acide2,2-diméthylbut-3-enoïque
SMILES CC(C)(C=C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore
Densité 0.957 g/mL
Point d’ébullition 185°C
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1700758
Synonyme 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid