Learn More
(+)-2,2’-isopropylidenebis[(4R)-4-phényl-2-oxazoline], Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11976831 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11976831
Brand: Thermo Scientific Acros 428050010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Conditionnement Flacon en verre
CAS 150529-93-4
Formule moléculaire C21H22N2O2
Numéro MDL MFCD00192244
Point de fusion 56.0°C to 58.0°C
Merck Index 15, 1297
Clé InChI JTNVCJCSECAMLD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1)C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC (4R)-4-phényl-2-[2-[(4R)-4-phényl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 334.42
CID PubChem 676390
Quantité 1 g
Poids de la formule 334.42
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (+)-2,2'-Isopropylidenebis¢(4R)-4-phenyl-2-oxazoline!
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.