Learn More
Chlorure de 2,3,4-trifluorobenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 3, 4-Trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 97.0 |
Densité | 1.6400g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | F3C6H2SO2Cl |
Quantité | 25 g |
Nom IUPAC | 2,3,4-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
Poids de la formule | 230.59 |
Pourcentage de pureté | 97% |