Learn More
2,3,6-Trifluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2,3,6-Trifluorophenol may be employed as model compound to investigate the site-selective functionalization of halogen-bearing phenols by organometallic approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3,6-trifluorophénol peut être utilisé comme composé modèle pour étudier la fonctionnalisation à site sélective des phénols portant un halogène par approche organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (47,267 mg/l est.)
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 2,3,6-trifluorophénol peut être utilisé comme composé modèle pour étudier la fonctionnalisation à site sélective des phénols portant un halogène par approche organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (47,267 mg/l est.)
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3,6-Trifluorophenol |
Point de fusion | 31°C to 36°C |
Point d’éclair | 63°C (145°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 4976927 |
Synonyme | phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (47.267mg/L est.) |
Poids de la formule | 148.09 |
Pourcentage de pureté | 98% |