Learn More
Chlorure de 2,3-dibromopropionyle, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 433410250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 18791-02-1 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11924951
  • 311.00€ / 25g
Expédition estimée
04-05-2021
Identifiants chimiques
18791-02-1
250.32
2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl
C3H3Br2ClO
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYSA-N
86790
C(C(C(=O)Cl)Br)Br
Spécification
2, 3-Dibromopropionyl chloride
66°C
2.14
Incolore à jaune
18791-02-1
100.0
C3H3Br2ClO
2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
C(C(C(=O)Cl)Br)Br
250.32
250.32
97%
2.1400g/mL
Authentic
193°C
25g
96.0
96% min. (GC)
BrCH2CH(Br)COCl
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl
86790
Liquide
Vidéos
FDS Documents