Learn More
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbalaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 170.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |