Learn More
2-[3-(Diméthylamino)propoxy]aniline, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC59614DA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1134-76-5 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
1134-76-5 | |
194.278 | |
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N | |
18672712 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N |
C11H18N2O | |
MFCD08687610 | |
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine | |
2-[3-(diméthylamino)propoxy]aniline |
Spécification
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08687610 | |
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-(diméthylamino)propoxy]aniline | |
18672712 | |
97% |
Flacon en verre ambré | |
1134-76-5 | |
100.0 | |
C11H18N2O | |
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N | |
194.278 | |
194.28 |