missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
{2-[3-(Diméthylamino)propoxy]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 209.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'