Learn More
2,4,5-trifluoro-N‘-hydroxybenzènecarboximidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
10g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 190.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |