Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropyl benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyl est utilisé pour la synthèse des glycérophospholipides comme agent de condensation et pour l’analyse des phosphonolipides dans le jaune d’œuf par la technique HPLC/MS. Il agit comme réactif de couplage pour la synthèse d’oligonucléotides et comme sulfonates de nucléosides pyrimidine. Il sert également d’agent de condensation dans la synthèse des diesters d’hydrogène-phosphonate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyl est utilisé pour la synthèse des glycérophospholipides comme agent de condensation et pour l’analyse des phosphonolipides dans le jaune d’œuf par la technique HPLC/MS. Il agit comme réactif de couplage pour la synthèse d’oligonucléotides et comme sulfonates de nucléosides pyrimidine. Il sert également d’agent de condensation dans la synthèse des diesters d’hydrogène-phosphonate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride |
Point de fusion | 94°C to 97°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1218575 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
Poids de la formule | 302.87 |
Pourcentage de pureté | 98% |